699851P
Avanti
3A-MPLA
Avanti Research™ - A Croda Brand 699851P, powder
Synonyme(s) :
Monophosphoryl Tri-acyl Lipid A (Synthetic)
2 810,00 €
About This Item
2 810,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (699851P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699851P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 699851P
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2O.[NH4+]
InChI
1S/C54H103N2O17P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-20-23-26-29-32-35-46(61)70-41(34-31-28-25-22-18-15-12-9-6-3)37-45(60)56-48-51(64)52(73-74(66,67)68)42(38-57)72-54(48)69-39-43-49(62)50(63)47(53(65)71-43)55-44(59)36-40(58)33-30-27-24-21-17-14-11-8-5-2;/h40-43,47-54,
Clé InChI
WBMOMCHVNLUEBA-MWYCKLIASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available