Principaux documents
300213
Avanti
LNP Lipid Blend 2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Lipid Blend 2 for LNP Formulation
1 EACH
221,00 €
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
221,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 1x1 ea (300213-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Pre-mixed lipid blend composed of components suitable for producing nucleic acid-based lipid nanoparticles. Recommended for use with DNA/plasmid cargo.
Conditionnement
5 mL amber glass vial with aluminum seal (300213-1EA)
Notes préparatoires
Dissolve lipids in 1-mL ethyl alcohol. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. Dilute nucleic acid in aqueous buffer. Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. Remove ethanol by dialysis.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 890890P18:1 TAP (DOTAP), Avanti Research - A Croda BrandFDS
  • 700107PSitosterol (synthetic from plant sterol), Avanti Research - A Croda BrandFDS
  • 850365P18:0 PC (DSPC), Avanti Research - A Croda BrandFDS
  • 880151PDMG-PEG 2000, Avanti Research - A Croda BrandFDS
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable