Principaux documents
Z764388
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Le produit Z764388 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Entrée CA/CC
120 V (AC)
Matériaux
silicone
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
BriskHeat BS0101060LGD
Paramètres
0-232 °C temp. range
Larg. × L
1 in. × 6 ft
Description générale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required