Z743807
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 10, size 10 μL, racked, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
HLT 10
racked
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3501-05
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
10 μL
Volume
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.