Principaux documents
Z743282
Julabo® adaptors
m16x1 female to npt 1/4 inch female, pack of 2
Synonyme(s) :
barbed adaptor
2 EA
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
114,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Julabo 8891605
Description générale
For use with Julabo® circultaotrs, adaptor m16x1 female to npt 1/4 inch female, pack of 2.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.