Principaux documents
Z743260
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
1 EA
45,00 €
45,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
45,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
45,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicon
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930122
Paramètres
60 °C (180 °C)
D.I. × L
12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.