Principaux documents
Z742501
MyBlock mini dry bath block
to hold, 15 x 1.5 mL vials
1 EA
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NC.21
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 15 x 1.5 mL vials
for Mini dry bath with Heat Lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BSH100-15HL
Description générale
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Informations légales
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.