Principaux documents
Z740858
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets DIN ISO 4788
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.25 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
1 EA
45,40 €
45,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
45,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
45,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 0.50 mL
Conditionnement
pkg of 1
tol. measuring range
0.25 mL
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets DIN ISO 4788 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC