Principaux documents
Z699128
Enterococcus Broth
pack of 50 × 2 mL
Synonyme(s) :
agar broth, broth and agar
50 EA
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
158,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
NB.79
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 50 × 2 mL
Fabricant/nom de marque
Maine Mfg 10496120
Application(s)
food and beverages
Adéquation
Enterococcus spp.
Description générale
Enterococcus Broth is a modified version of the improved media described by Slanetz and Bartley with TTC. The membrane filtration method is simple to perform, does not require confirmation and permits a direct count of enterococci in 48 hours.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable