Principaux documents
Z690074
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size M, ring diam. 102 mm
1 EA
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
104,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Taille
M
L × diam.
305 mm × 9 mm , arm
Diam. de l'anneau
102 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC