Principaux documents
Z684457
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, septum-inlet, with PTFE inlet valve
joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
solvent dispenser bottles
1 EA
306,00 €
306,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
306,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
306,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
100 mL
Description générale
Designed for use with PureSolv Micro systems with a standard taper dispensing joint. PTFE inlet valve may be closed after filling to isolate dry solvent and to remove flask from system and take to another location for use. Use septum Z565695 or Z565679.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC