Principaux documents
Z682802
Ace receiving flask,
capacity 250 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
1 EA
51,00 €
51,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
51,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
51,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS35/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6902-238
Capacité
250 mL
Description générale
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.