Principaux documents
SLW3285-500
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3285-50
2 EA
193,00 €
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
193,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue graduation
borosilicate glass
Caractéristiques
graduations 10.0 mL
heavy duty rim
squat form
Fabricant/nom de marque
3285-500
SciLabware
Hauteur
255 mm
Capacité
500 mL
Description générale
  • Complies with ISO 4788
  • Squat height - more stable
  • Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
  • Heavily beaded rim and spout
  • More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
  • Graduations in blue enamel
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.