Principaux documents
Z682373
Ace rotary evaporator condenser complete "V" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
1 EA
1 050,00 €
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Fabricant/nom de marque
Büchi equivalent, 40601
Catégories apparentées
Description générale
The main glass condenser body with inner coil for vertical installation, O-ring, 1 L receiving flask, stainless steel clamp, GL threaded caps and hose barbs.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG