Principaux documents
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
6 EA
30,30 €
30,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
30,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.78
30,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Description générale
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
Informations légales
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1