Principaux documents
Z681466
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 250 mL
1 EA
172,00 €
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
172,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Nomenclature NACRES :
NB.76
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
fits beaker size 250 mL
Fabricant/nom de marque
BriskHeat
Hauteur
3 in.
76 mm
Description générale
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informations légales
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.