Principaux documents
Z645761
Chemical spill bucket
Synonyme(s) :
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
1 KIT
227,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
227,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Nomenclature NACRES :
NB.35
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Clear-spill CK4
Disponibilité
not available in USA and Canada, ROW
Description générale
Kit designed for small to medium spills, ideal for laboratories. Contains 20 pads, 3 x 8 cm by 1.2 m socks, 2 x 30 cm by 35 cm cushion, bags & ties with instructions supplied in a durable container with a snap close lid. Kit will absorb 31 litres.
PLEASE NOTE: KIT NO LONGER CONTAINS PPE