Principaux documents
634506
Mercsorb® mercury spill kit
For one-time use only
1 KIT
199,00 €
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
199,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Nomenclature NACRES :
NB.35
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Catégories apparentées
Description générale
Kit is designed to handle all stages of cleaning up mercury spills. Does not contain any chemicals designed to make the mercury less toxic or less dangerous. For one-time use only.
Contents:
  • Amalgamation powder
  • Indicator powder
  • Vapor suppressor, shaker bottle
  • Aspirator bottle
  • Waste collection bottle
  • Mixing tub with spatula
  • Chemical sponge
  • Nitrile gloves
  • Disposal bag and twist tie
  • Wisk on pan
Informations légales
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable