Principaux documents
Z645311
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.5, 0.5mm, 1/cs
1 EA
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
401,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.74
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 2939000
Taille
0.5 mm
Description générale
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG