Principaux documents
Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
1 EA
376,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
376,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.74
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 2939400
Taille
2.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG