Principaux documents
Z615609
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 18 Erlenmeyer flasks 100 cc
1 EA
252,00 €
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
252,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.77
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970362
Julabo
Description générale
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 18 Erlenmeyer flasks with 100 ml capacity fit on a standard tray.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.