Principaux documents
Z611980
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 12 mm × 1 m
1 EA
154,00 €
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
154,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.77
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Viton®
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930112
Paramètres
−50-200 °C temperature
D.I. × L
12 mm × 1 m
Catégories apparentées
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company