Z279900
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/8 in. × 1/4 in.
Synonyme(s) :
Saint Gobain AFL00007, Tygon A-60-G
71,00 €
About This Item
71,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 feet
Fabricant/nom de marque
Tygon
D.I. × D.E.
1/8 in. × 1/4 in.
Taille de la paroi
1/16 in.
Catégories apparentées
Description générale
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack