Principaux documents
Z568082
PureSolv Micro replacement purification column
activated molecular sieves
1 EA
1 020,00 €
1 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 020,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161600
Nomenclature NACRES :
NB.85
1 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Innovative Technologies
Description générale
Sieve type 5A
Informations légales
Pure Solv is a trademark of Inert Corp.