Principaux documents
Z567167
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow can/drum adapter
57 mm buttress thread to 2 in. NPT
1 EA
29,10 €
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
29,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.43
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
Adapts equipment with standard tapered 2 inch NPT thread such as VerSA-Flow dispensers, pumps, faucets and other hardware to plastic or composite drums with 57 mm Buttress threads.
High density polyethylene construction.
Informations légales
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC