Principaux documents
Z555363
Metal drum pump
fits 5gal. can, FM approved
1 EA
260,00 €
260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
260,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40151500
Nomenclature NACRES :
NB.79
260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE piston
carbon steel pump
Volume
100 mL
Raccords
(1 3/4 in.)
(2 1/4 in.)
(2 1/8 in.)
(2 7/8 in.)
Description générale
High quality, FM approved pump with grounding wires and clamps. For dispensing solvents and non-corrosive liquids. Pump includes adapter Z562254 for mounting pump to the Sigma-Aldrich 18L-CS or 20 L Flex-spout can, plus adapters for can threads 1 3/4 inch, 2 1/8 inch, 2 1/4 inch, and 2 7/8 inch.
Dispenses 100 mL/stoke.