Principaux documents
Z566314
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 1,000 mm
1 EA
84,00 €
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
84,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.05100.10.1
Longueur
1,000 mm
Diam. de l'axe
10 mm
Description générale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.