Z560480
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 100 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded29/32
Qualité
for chromatography
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
19 mm × 813 mm
Volume de la colonne
100 mL
Volume du réservoir
100 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC