Principaux documents
Z560456
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40
1 EA
510,00 €
510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
510,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded45/40
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
76 mm × 560 mm
Volume de la colonne
2000 mL
Volume du réservoir
2000 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC