Principaux documents
Z557412
JULABO COOLING COIL FOR SHAKING WATER BATH
pack of 1 ea
1 EA
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
263,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Nomenclature NACRES :
NB.77
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970416
Description générale
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.