Principaux documents
Z556238
Sigma-Aldrich
Extractor body for Aldrich® Soxhlet extractor
capacity 85 mL, top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
1 EA
282,00 €
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
282,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
282,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS45/50
Capacité
85 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC