Principaux documents
Z556181
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 145 mL
1 EA
606,00 €
606,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
606,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
606,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Capacité de l'extracteur
145 mL
Contenance du flacon/de la fiole
300 mL
Cartouche d'extraction, D.I. × H
33 mm × 94 mm
Catégories apparentées
Description générale
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC