Principaux documents
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
1 EA
4 100,00 €
4 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
4 100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
4 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
C
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 681030
H totale
82 in.
Capacité de l'extracteur
5 L
Contenance du flacon/de la fiole
12 L
Cartouche d'extraction, D.I. × L
110 mm × 300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.