Principaux documents
Z118656
Sigma-Aldrich
Scienceware® hand pumps
For use with 55 gal (220 L) drum, L 32 in. (81 cm)
1 EA
305,00 €
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
305,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40151500
Nomenclature NACRES :
NB.51
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H32887-0000
Longueur
32 in. (81 cm)
Raccords
(51 mm)
2 in.
Description générale
All PE, delivers 6 oz/downstroke against a 12 ft (3.65 m) head of water and empties a drum within 1/8in. (3 mm) of the bottom. Mounted on 2 in. standard "V" threaded PE plug. Fits through 2 in. (51 mm) or larger opening. Uses: strong acids, alkalis, and inorganic solvents.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP