Z547859
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
30 mL
Diam. du disque
30 mm
Dimension de pores
4-8 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC