Principaux documents
Z547794
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
1 EA
88,90 €
88,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
88,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
88,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC