Principaux documents
Z542644
Ace O-rings, Viton®
I.D. 9.2 mm, wall size 2.6 mm
1 PKG
26,70 €
26,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
26,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
26,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 785516
D.I.
9.2 mm
Taille de la paroi
2.6 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company