Principaux documents
Z505625
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
1 EA
35,90 €
35,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
35,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
35,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855830
D.I.
18.6 mm
Taille de la paroi
3.5 mm