Principaux documents
Z531898
Sigma-Aldrich
Tubing adapter with Torion connection and stopcock
O.D. 5/16 in., PTFE stopcock, male joint: ST/NS 29/32
1 EA
224,00 €
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
224,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
male joint: ST/NS29/32
D.E.
5/16 in.
7.9 mm
Catégories apparentées
Description générale
PTFE stopcocks are threaded for additional safety and have a 2 mm bore for 3/16 in. tubing connection and 4 mm bore for 5/16 in. and 1/2 in. tubing connections. 5/16in. O.D fits a #8 Torion, and 1/2in. O.D. fits a #14 Torion.
Informations légales
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.