Principaux documents
Z517100
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), five sections
1 EA
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
Joints: ST/NS24/40 (2)
D.I. × D.E.
11 mm × 15 mm
L utile
380 mm
Catégories apparentées
Description générale
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC