Principaux documents
Z516244
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 29/32
1 EA
1 100,00 €
1 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/32
Catégories apparentées
Description générale
50 mL barrel, with 4 mm bore glass stopcocks.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC