Principaux documents
Z512699
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
blue rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
1 PKG
295,00 €
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
295,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue rubber
Utilisation
Sure/Seal
Caractéristiques
fits neck I.D. 16.0 mm
Conditionnement
package of 100
D.E. du fond
18 mm
Catégories apparentées
Description générale
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.