Documents
Z512370
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 10 ‑ 100 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
30 mm × 80 mm