Principaux documents
Z508616
Sigma-Aldrich
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 134 mm
1 EA
31,40 €
31,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
31,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
31,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8085-19
Largeur
134 mm
Description générale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caractéristiques et avantages
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable