Principaux documents
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
1 EA
39,40 €
39,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
39,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
39,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
round bottom flask
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Holed cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 9470-43
Capacité
10 mL
Description générale
<ST/>14/10 threaded joint, and modified sides for easy cleaning or removal of material. Supplied with holed cap, PTFE-faced silicone septum, and FETFE® O-ring.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.