Principaux documents
Z507318
Supelco
Adaptateur Swagelok® Michel-Miller
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #25
1 EA
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584448
Technique(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
Raccords
Ace-Thred for #25
Description générale
Utilisé pour faire des connexions Swagelock avec de la verrerie avec filtage Ace. Une extrémité est Ace-Thred, l′autre est NPTF. Permet de connecter des tubes à des colonnes M-M. Les adaptateurs avec Ace-Thred#50 s′adaptent sur les grandes colonnes Ace.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company