Principaux documents
Z507121
Supelco
Bouchon de colonne Michel-Miller
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
1 EA
291,00 €
291,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
291,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
291,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584660
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille du filetage
80 mm
Description générale
Bouchon solide utilisé comme arrêt avec les Ace-Threds. Ferme les extrémités des colonnes M-M. Les bouchons avec Ace-Thread# 50 s′adaptent sur les grandes colonnes. Ace-Thred #50.