Principaux documents
Z504866
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 10.2 mm, wall size 2.6 mm
1 PKG
39,90 €
39,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
39,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
39,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855718
D.I.
10.2 mm
Taille de la paroi
2.6 mm
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.