Principaux documents
Z503495
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 36 cm × 28 cm × 9 cm
1 EA
98,70 €
98,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
98,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103200
Nomenclature NACRES :
NB.35
98,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H16766-0000
Panier, L × l × H
36 cm × 28 cm × 9 cm
Description générale
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Informations légales
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP