Principaux documents
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
16 EA
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
16 EA
135,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
octagonal PTFE-coated
Conditionnement
pack of 16 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37180-0000
Description générale
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
Informations légales
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2